Learn More
Solution de métal standard en titane 1000 ppm, pour AAS, solution HCl 2 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Violet |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Titanium solution 1000 ppm
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.