Learn More
Solution de métal en titane standard 10,000ppm, pour ICP, solution HCl 2M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Violet |
Numéro MDL | 11264 |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Titanium solution 10 000 ppm