Learn More
Cible de pulvérisation de titane, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434895
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-32-6
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ti
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
Nom IUPAC titane
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Pourcentage de pureté 99.995%