Learn More
Siliciure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 538.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12067-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Si3Ti5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 323.59 |
Numéro MDL | MFCD01310208 |
Clé InChI | GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh |
CID PubChem | 6336553 |
Nom IUPAC | silicone;titane |
SMILES | [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013087.18 |
50 g |
130.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013087.30 |
250 g |
538.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as source, gate and drain contacts and local interconnections in CMOS integrated circuits. it is used in the C54 phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12067-57-1 | |
323.59 | |
GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N | |
6336553 | |
[Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti] |
Si3Ti5 | |
MFCD01310208 | |
silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh | |
silicone;titane |
Spécification
Titanium Silicide | |
12067-57-1 | |
99.5%, metal basis | |
MFCD01310208 | |
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. | |
[Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti] | |
323.59 | |
323.76 |
2130°C | |
Poudre maillée de -325 | |
Si3Ti5 | |
silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh | |
GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N | |
silicone;titane | |
6336553 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-082-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only