Learn More
Siliciure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
169.85€ - 551.75€
Identifiants chimiques
CAS | 12039-83-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Si2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.037 |
Numéro MDL | MFCD00151541 |
Clé InChI | DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick |
CID PubChem | 6336889 |
Nom IUPAC | bis($l^{2}-silanylidène)titanium |
SMILES | [Si]=[Ti]=[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11382178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013088.18 |
50 g |
169.85€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013088.30 |
250 g |
551.75€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium silicide is used in the semiconductor industry. It is also used in the fabrication of transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12039-83-7 | |
104.037 | |
DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N | |
6336889 | |
[Si]=[Ti]=[Si] |
Si2Ti | |
MFCD00151541 | |
titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick | |
bis($l^{2}-silanylidène)titanium |
Spécification
Titanium silicide | |
12039-83-7 | |
Poudre | |
Si2Ti | |
MFCD00151541 | |
titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick | |
DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{2}-silanylidène)titanium | |
6336889 | |
99.5% |
1760°C | |
Gris | |
(Base des métaux) | |
TiSi2 | |
UN3178 | |
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. | |
[Si]=[Ti]=[Si] | |
104.037 | |
104.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-904-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2420000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante