Learn More
Tige en titane, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301529
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium rod
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 cm
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Poids ≈0.36g/cm
Forme Tige