Learn More
Poudre de titane, hydrure, -325 mailles, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11344197
Poudre de titane, hydrure, -325 mailles, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344197
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11344197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036678.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium powder
Note relative au nom Hydrided
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2546
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.99%
Dimensions de la maille −325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY12K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number036678.22,036678.14
Numéro de lotW27K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number036678.22,036678.14
Numéro de lotT03K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number036678.22,036678.14
Numéro de lotS07K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2024 Catalog Number036678.22,036678.14
Numéro de lotQ12K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number036678.22,036678.14
Nom du produit
Poudre de titane, hydrure, -325 mailles, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >