Learn More
Poudre de titane, -200 maille, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
53.87€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titane |
SMILES | [Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043102.18 |
50 g |
53.87€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043102.30 |
250 g |
196.98€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titane |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium powder | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−200 Mesh | |
Poudre |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titane | |
23963 | |
99.5% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H251
Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,2 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRE DE TITANE, SÈCHE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante