Learn More
Plaque en titane, 3,175 mm 0,125 po) d’épaisseur, 100x100 mm (3,9x3,9 po), hybridée, 99,5 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
124.62€ - 511.55€
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15474745
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012598.KG
1 Pc.
124.62€
1 pièce
15484745
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012598.KJ
5 Pc.
511.55€
5 pièces
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titane
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Spécification
Titanium plate
7440-32-6
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Odorless
Plaque
3.175mm (0.125 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Annealed
(Base des métaux)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titane
23963
99.5%
≈143g/pc
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante