Learn More
Plaque de titane, 3,175 mm (0,125 po) d’épaisseur, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 po), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15404905
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium plate
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.)
CAS 7440-32-6
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ti
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Quantité 1 Pc.
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
Nom IUPAC titane
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Poids ≈143g/pc
Forme Plaque