Learn More
Solution étalon de plasma de titane, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
50.50€ - 193.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titanium
SMILES [Ti]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11318667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035768.AD
50 mL
50.50€
50mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11308667
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035768.AE
100 mL
74.20€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11445070
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
035768.AP
500 mL
193.00€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33341
[Ti]
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
23963
titanium
Spécification
Titanium
7440-32-6
MFCD00011264,MFCD00151301
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Liquide
Ti 1000μg/mL
Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante