Learn More
Composite de poudre de titane et nickel, maille de -325, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 088384.09
Code produit. 11329259
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
A 70% titanium, 30% nickel composite powder strained through -325 mesh. Also used in alloy powder, bone staples and antioxidant coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Titanium Nickel powder composite
MFCD02091734
10 g
−325 Mesh
Poudre
Ti:Ni; 70:30 wt%
UN3089
Insoluble in water.
Air Sensitive