Learn More
Titane(IV) tert-butoxide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10441592
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3087-39-6
Formule moléculaire C16H36O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 340.33
Numéro MDL MFCD00040554
Clé InChI GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
CID PubChem 6451515
SMILES [Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) tert-butoxide
Couleur Incolore
Densité 0.8893g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 165.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti[OC(CH3)3]4
Quantité 25 g
Beilstein 01, IV, 1613
Gravité spécifique 0.8893
Nom IUPAC titanium(4+) tetrakis(2-methylpropan-2-olate)
Poids de la formule 340.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.