Learn More
Sulfure de titane(IV), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
275.37€ - 1194.95€
Identifiants chimiques
CAS | 12039-13-3 |
---|---|
Formule moléculaire | S2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.99 |
Numéro MDL | MFCD00049598 |
Clé InChI | CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal |
CID PubChem | 61544 |
SMILES | S=[Ti]=S |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012826.06 |
5 g |
275.37€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012826.14 |
25 g |
1194.95€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium(IV) sulfide is used in solid lubricant, cathode material in rechargeable batteries, corrosion resistance alloys, solid-state lithium batteries, hybrid electric vehicles and plug-in electric vehicles. It is used in the synthesis of nanoclusters, nanodisks and nanotubes. It has high electrical conductivity. Titanium electrodes are used in chloralkali electrolysis, electrodialysis, galvanic technology, light bulbs, and bone pins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12039-13-3 | |
111.99 | |
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N | |
61544 |
S2Ti | |
MFCD00049598 | |
titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal | |
S=[Ti]=S |
Spécification
Titanium(IV) Sulfide | |
Poudre maillée de -200 | |
S2Ti | |
titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal | |
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N | |
disulfanylidenetitanium | |
61544 | |
Moisture sensitive |
12039-13-3 | |
99.8%, metal basis | |
MFCD00049598 | |
Titanium(IV) sulfide is insoluble in water and moderately acid soluble. | |
S=[Ti]=S | |
111.99 | |
112.03 |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.
P235+P410-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H252-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,2 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-883-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2460000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante