Learn More
Sulfate de titane(IV), technique, solution ≈15 % (p/v)
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| CAS | 13693-11-3 |
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Numéro MDL | 168084 |
| Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, Titanium sulfate (Ti(SiO4)2)