Learn More
Oxyde de titane(IV), rutile, monocristal
Code produit. 15491447
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide, rutile
Note relative au nom Single crystal, 0.5mm thick x 10mm x 10mm
CAS 1317-80-2
Quantité 1 Ea.
Formule moléculaire O2Ti
Numéro MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
Nom IUPAC dioxotitane
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Poids de la formule 79.9
Odeur Odorless
Densité 4.23 g/mL