Learn More
Oxyde de titane(IV), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15651390
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Point d’ébullition >2,000°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide
Point de fusion >350°C (literature)
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99 to 100.5%
Formule linéaire TiO2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 79.87
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Densité 4.26 g/mL at 25 °C(lit.)