Learn More
Oxyde de titane(IV), 98,0 à 100,5 % de TiO2, Thermo Scientific Chemicals
66.93€ - 324.62€
Identifiants chimiques
CAS | 13463-67-7 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 79.87 |
Numéro MDL | MFCD00011269 MFCD00210650 |
Clé InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
CID PubChem | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nom IUPAC | dioxotitane |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752871
|
Thermo Scientific Acros
277370010 |
1 kg | Flacon en verre |
66.93€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10207033
|
Thermo Scientific Acros
277370100 |
10 kg | Récipient en plastique |
324.62€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
13463-67-7 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitane |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
2900.0°C | |
1855.0°C | |
Blanc | |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitane | |
26042 | |
79.88 | |
4.23 |
Titanium(IV) oxide | |
13463-67-7 | |
Poudre | |
TiO2 | |
15, 9628 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
98.0 to 100.5% TiO2 | |
4.2300g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-675-5
Identifiant produit
- Titanium(IV) oxide