Learn More
N-butoxyde de titane(IV), + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
250g
2kg
500g
Code produit. 10216470
Marque: Thermo Scientific Acros 223195000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5593-70-4
Formule moléculaire C16H36O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 340.35
Numéro MDL MFCD00009433
Clé InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
CID PubChem 25203927
Nom IUPAC 1-butanol titane
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) n-butoxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion -75°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 310.0°C to 314.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti[O(CH2)3CH3]4
Indice de réfraction 1.486
Quantité 500 g
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosité 50-80 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 340.35
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) n-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Butyl titanate