Learn More
Isopropoxide de titane(IV), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.54€ - 254.27€
Identifiants chimiques
CAS 546-68-9
Formule moléculaire C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 284.26
Clé InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
CID PubChem 11026
Nom IUPAC Propan-2-olate ; titane(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10144020
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
194700050
5 mL Flacon en verre
28.54€
5mL
10792041
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
194702500
250 mL Flacon en verre
48.44€
250mL
10164953
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
194700010
1 L Flacon en verre
130.65€
1L
11934611
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
194700025
2.5 L Flacon en verre
254.27€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Identifiants chimiques
546-68-9
284.26
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
Propan-2-olate ; titane(4+)
C12H28O4Ti
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
11026
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spécification
Titanium(IV) isopropoxide
>15.0°C
240.0°C
Authentique
C12H28O4Ti
1.4654 to 1.4684
11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
0.95
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
284.26
4.3 mPa.s (25°C)
98+%
546-68-9
0.9500g/mL
46°C
16.6 to 17.3% (Ti)
Ti[OCH(CH3)2]4
01,II,382
15,9636
titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Propan-2-olate ; titane(4+)
11026
284.26
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Liquide et vapeur inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Enlev
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-909-6
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
Identifiant produit
  • Titanium(IV) isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.