Learn More
Isopropoxyde de titane(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’isopropanide de titane(IV) est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de baryum-strontium-titanate. Il est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux potentiels d’échange d’ions pour le nettoyage des déchets radioactifs. Il s’agit d’un composant actif de l’époxydation affamée ainsi que de la synthèse d’époxydes chiraux. Dans la réaction de Kulinkovich, il est impliqué comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol anhydre, l’éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Il réagit avec l’eau pour produire du dioxyde de titane.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) isopropoxide |
Point de fusion | 16°C to 20°C |
Densité | 0.955 |
Point d’ébullition | 232°C |
Point d’éclair | 46°C (115°F) |
Formule linéaire | Ti[OCH(CH3)2]4 |
Indice de réfraction | 1.464 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2413 |
Beilstein | 3679474 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249820 | Certificat d’analyse | 11/03/2024 | A13703.0E,A13703.36,A13703.22 |
10225631 | Certificat d’analyse | 23/11/2023 | A13703.0E,A13703.36,A13703.22 |
10237358 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | A13703.0E,A13703.36,A13703.22 |
10237358 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A13703.0E,A13703.36,A13703.22 |
U20A006 | Certificat d’analyse | 07/08/2020 | A13703.0E,A13703.36,A13703.22 |
Sécurité et traitement
- Titanium(IV) isopropoxide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Tetraisopropyl titanate