Learn More
Éthoxyde de titane(IV), TiO2 33 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412967
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Titanium(IV) ethoxide is used in organic synthesis and material science. It is involved in the synthesis of anti-perspirants and antifungal agents. Furthermore, it is used to prepare carbon films in association with silicon dioxide. It is also used as a precursor for the synthesis of Ti4+ ions titanium nanoparticles by various methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3087-36-3
Formule moléculaire C8H20O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 228.111
Numéro MDL MFCD00009071
Clé InChI JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
CID PubChem 76524
Nom IUPAC Éthanolate ; titane(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Spécification
Point d’ébullition 150°C to 152°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) ethoxide
Point de fusion -40°C
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Formule linéaire Ti(OCH2CH3)4
Numéro UN UN2924
Point d’éclair 28°C (84°F)
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents; Decomposes in water.
Poids de la formule 228.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) TiO2 33% min
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.5043
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.088 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide