Learn More
L’éthoxyde de titane(IV), 85 %, tech., contient 5-15 % d’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10043730
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3087-36-3, 67-63-0
Formule moléculaire C8H20O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 228.15
Numéro MDL MFCD00009071
Clé InChI JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
CID PubChem 76524
Nom IUPAC Éthanolate ; titane(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) ethoxide
Note relative au nom Contains 5-15% Isopropanol
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti(OC2H5)4
Indice de réfraction 1.5033 to 1.5053
Quantité 50 g
Beilstein 01,III,1338
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Poids de la formule 228.15
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) ethoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.