Learn More
Chlorure de titane(IV), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10767841 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100mL
250mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10767841
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 197232500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7550-45-0
Numéro MDL MFCD00011267
Clé InChI XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
CID PubChem 160960
Nom IUPAC tétrachlorure de titane(4+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) chloride
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule moléculaire Cl4Ti
Formule linéaire TiCl4
Fieser 01,1169; 02,414; 03,291; 04,507; 05,671; 06,590; 07,370; 08,483; 09,468; 10,401; 11,337; 12,94; 13,6; 14,111; 15,317; 16,332; 17,344
Merck Index 15, 9634
Poids moléculaire (g/mol) 189.667
Poids de la formule 189.71
Pourcentage de pureté ≥99.85% (TiCl4)
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.7200g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.