Learn More
Bromure de titane(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | 230.0°C |
Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) bromide |
Point de fusion | 39.0°C |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Argentometry) |
Formule linéaire | TiBr4 |
Merck Index | 15,9633 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol |
Poids de la formule | 367.5 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Titanium(IV) bromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.