Learn More
Sulfate de titane(III), technique, solution à ≈15 % (p/v) dans de l’acide sulfurique dilué
O12S3Ti2, numéro CAS10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, sulfate de dititane tris, acide sulfurique, titane 3c+ sel 3:2, titan iii-sulfat, titane 3 + sulfate 2:3, titane iii sulfate, sesquisulfate de titane, unii-69hci1s2xi, 500 ml, violet, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, titane (3+), trisulfate, 36317
Marque: Fisher Chemical T/2000/PB08
Description
O12S3Ti2, numéro CAS10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, sulfate de dititane tris, acide sulfurique, titane 3c+ sel 3:2, titan iii-sulfat, titane 3 + sulfate 2:3, titane iii sulfate, sesquisulfate de titane, unii-69hci1s2xi, 500 ml, violet, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, titane (3+), trisulfate, 36317
Spécification
Violet | |
O12S3Ti2 | |
titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3] | |
383.902 | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
500 mL |
10343-61-0 | |
36317 | |
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H | |
Titane(3 +) ; trisulfate | |
165866 | |
1 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)