Learn More
Chlorure de titane(III) au chlorure d’aluminium(III), TiCl3 76,0 à 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme catalyseur dans la production de PP.
115.58€ - 442.20€
Identifiants chimiques
CAS 12003-13-3
Numéro MDL MFCD00145412
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11304257
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036729.22
100 g
115.58€
100g
11314257
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036729.36
500 g
442.20€
500g
Description
Description
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12003-13-3
MFCD00145412
Spécification
Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride
Poudre
(TiCl3)3:AlCl3
Titanium aluminum chloride
596.15
12003-13-3
76.0 to 78.5%
MFCD00145412
Insoluble in water.
Air and moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Never add water to this product. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-421-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
Identifiant produit
  • Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .