Learn More
Gaze de titane, maille tissée de 20 à partir de 0,076 mm (0,003 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium gauze |
| Note relative au nom | Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire |
| Quantité | 300 x 300 mm |
| Dimensions de la maille | 20 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Toile métallique |