Learn More
Jauge en titane, 18 mailles tissées à partir d’un fil de diamètre 0,28 mm (0,011 po), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium |
| Couleur | Argent à gris |
| Aspect | Silver Gray guaze |
| Quantité | 125 x 125 mm |
| Dimensions de la maille | 18 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Gaze |