Learn More
Toile en titane, 100 maille tissée à partir d’un fil de 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407205
150 x 150 mm
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanum gauze
Quantité 150 x 150 mm
Dimensions de la maille 100 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique
Nom du produit
Toile en titane, 100 maille tissée à partir d’un fil de 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals >