Learn More
Feuille de titane, 0,89 mm (0,035 po) d’épaisseur, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11305878
Feuille de titane, 0,89 mm (0,035 po) d’épaisseur, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305878
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
200 x 1000 mm
Code produit. 11305878
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010399.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 40 g/100 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Gris
Aspect Dark Gray foil
Densité 4.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,89 mm (0,035 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY15H081 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010399.GW,010399.GH,010399.ZB
Numéro de lotQ01I019 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010399.GW,010399.GH,010399.ZB
Numéro de lotT21D001 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number010399.GW,010399.GH,010399.ZB
Numéro de lotG25K29 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010399.GW,010399.GH,010399.ZB
Numéro de lotU31H022 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010399.GW,010399.GH,010399.ZB
Nom du produit
Feuille de titane, 0,89 mm (0,035 po) d’épaisseur, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >