Learn More
Feuille de titane, 99.>99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11341489
Feuille de titane, 99.>99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341489
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11341489
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013975.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 0,7 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.99+% (Metals basis)
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ22I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2023 Catalog Number013975.FF,013975.GH,013975.FI
Numéro de lotY23H009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number013975.FF,013975.GH,013975.FI
Numéro de lotX09B052 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number013975.FF,013975.GH,013975.FI
Numéro de lotX20D004 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013975.FF,013975.GH,013975.FI
Numéro de lotI23Q024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number013975.FF,013975.GH,013975.FI
Nom du produit
Feuille de titane, 99.>99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >