Learn More
Feuille de titane, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,99 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11371489
Feuille de titane, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,99 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371489
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11371489
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013976.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 100 mm
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Odeur Odorless
Poids ≈0.36g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP25L005 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numéro de lotT26K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numéro de lotT13J056 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numéro de lotU01J050 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2023 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numéro de lotR17J002 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/06/2023 Catalog Number013976.GH
Nom du produit
Feuille de titane, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,99 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >