Learn More
Feuille de métal en titane, hybridée, 99,6 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11415080
Feuille de métal en titane, hybridée, 99,6 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415080
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11415080
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035811.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 0,14 g/25 x 25 mm ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray foil
Densité 4.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.6% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ15H027 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numéro de lotJ16N09 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numéro de lotN21F009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numéro de lotW08H007 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Numéro de lotK12S029 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number035811.FI,035811.GH,035811.FF
Nom du produit
Feuille de métal en titane, hybridée, 99,6 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >