Learn More
Feuille de titane, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,94 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,2 g/25 x 75 mm
95.07€ - 1033.14€
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326537
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000360.FH
25 x 75 mm
95.07€
1 pièce
11356537
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000360.FL
75 x 75 mm
296.48€
1 pièce
11346537
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000360.GT
150 x 150 mm
1033.14€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titane
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Spécification
Titanium
7440-32-6
4.506g/cm3
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur
Argent à gris
Silver Gray foil
99.94% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titane
23963
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante