Learn More
Sonics Materials™ Pointe remplaçable en alliage de titane
Code produit. p-8010150
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
19 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10364882
Marque: Sonics Materials™ 6300406
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pointe de rechange pour sonde, robuste et fiable, fabriquée en alliage de titane Ti-6Al-4V et autoclavable.
  • La pointe remplaçable pour sonde 630-0560 est constituée
  • d’un alliage de titane Ti-6Al-4V et est autoclavable
  • Diamètre : 1⁄2" (13 mm)
  • Filetage : 1⁄4 - 20
  • Réf. 630-0406
  • Débit continu faible volume
Spécification
Type de produit Pointe remplaçable
Diamètre (métrique) 13 mm
Matériau Alliage de titane
Quantité d’emballage 1 de chaque