missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jaune de titane, pur, qualité indicateur, solide, C.I.19540, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
Spécification
CAS | 1829-00-1 |
Formule moléculaire | C28H19N5Na2O6S4 |
Numéro MDL | 13091 |
Clé InChI | CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)NN=NC4=CC=C(C=C4)C5=NC6=C(S5)C(=C(C=C6)C)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Nom IUPAC | disodium;6-méthyl-2-[4-[2-[4-(6-méthyl-7-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yl)phényl]iminohydrazinyl]phényl]-1,3-benzothiazole-7-sulfonate |
Poids moléculaire (g/mol) | 695.709 |
CID PubChem | 73217 |
Poids de la formule | 695.71g/mol |
Conditionnement | Cuve en verre |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Thiazol Yellow G
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu