Learn More
Epredia™ Automate de déshydratation à micro-ondes TissueWave™ 2
Bénéficiez de l’efficacité, de la polyvalence et de la précision avec un minimum d’instruments grâce à l’automate de déshydratation à micro-ondes Epredia™ TissueWaveTM 2.
27430.00€
Code produit | Marque | Voltage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Voltage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12933805
|
Epredia™
B35600001 |
N/A | |||||||
Description
Bénéficiez de l’efficacité, de la polyvalence et de la précision avec un minimum d’instruments grâce à l’automate de déshydratation à micro-ondes Thermo Scientific™ TissueWave™ 2. Cet automate de déshydratation peut servir à la fixation et au traitement des tissus, à la décalcification de matériaux durs, aux colorations spéciales de routine dans lesquelles la chaleur accélère la coloration, ainsi qu’à l’optimisation des épitopes lors des colorations d’immunohistochimie.
Performance :
- Conçu pour une plus grande flexibilité pour répondre aux demandées liées à des flux de travail croissants
- Libère du temps pour les procédures techniques plus complexes et fournit constamment et uniformément d’excellents résultats en un rien de temps
- Capacités de charge à la demande ; l’appareil est prêt lorsque l’échantillon l’est
- Participe à la fixation secondaire avant le traitement de routine des tissus adipeux
- Utilise la technologie brevetée PolarHeat™ pour accélérer le chauffage de la paraffine
- Offre une grande flexibilité aux laboratoires spécialisés
Sécurité :
- Verrouillage du système de ventilation
- Deux verrouillages de porte empêchent les fuites de micro-ondes
- Deux verrouillages de température évitent l’effet de surchauffe
Caractéristiques :
- Conception élégante et moderne
- Protocoles programmables et rappel de la mémoire
- Chambre à vide pour fixation rapide et infiltration de paraffine
- Commandes de température et d’alimentation, possibilité de convertir les protocoles de puissance
- Écran facile à utiliser et panneau de commande tricolore pour une programmation facile
- Sonde de température souple qui garantit un contrôle précis de la température à ±1°C
Informations de commande :
- Dimensions globales (P x L x H) : 62,2 x 54,6 x 48,2 cm (24,5 x 21,5 x 19′′)
- Dimensions de la chambre : 24,1 x 34,3 x 39,4 cm (9,5 x 13,5 x 15,5′′)
- Poids : 169,4 kg (77 lb)
- Exigences de puissance électrique : système 120 V, 15 A minimum (20 A recommandés) ; système 230 V, 10 A minimum (15 A recommandés)
Comprend :
- Tuyau en verre pour agitateur d’air (réf. B35240039, paquet de trois)
- Paniers organisateurs Epredia™ Shandon™ Excelsior™ ES (deux chacun) (réf. A78410021)
- Ampoule intérieure (réf. B35240015)
- Récipient à échantillons adapté aux micro-ondes 2,5 L (réf. B35210007)
- Manuel de l’opérateur (réf. B35610006)
- Sonde de température (réf. B35240051)
- Chambre à vide en verre (réf. B35210001)