Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus TissueLoc™
Assurez la sécurité des échantillons pendant le traitement et un retrait facile du couvercle lors de l’enrobage grâce à la conception à charnières des cassettes pour tissus Epredia™ TissueLocTM.
Marque: Epredia™ 58964
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assurez la sécurité des échantillons pendant le traitement et un retrait facile du couvercle lors de l’enrobage grâce à la conception à charnières des cassettes pour tissus Thermo Scientific™ TissueLoc™. Ces cassettes sont pré-assemblées pour une plus grande commodité.
- Surface d’écriture sur trois côtés qui garantit une identification formelle depuis la macroscopie jusqu’au classement
- Résistantes aux solvants et aux décalcifiants et sont compatibles avec les techniques de micro-ondes
- Onze couleurs différentes facilitent le codage des échantillons
Spécification
Slotted Pore | |
Hinged | |
Lilas | |
Tissue Cassette |