Learn More
Kartell™ Cassettes à inclusion de tissus, type mega
Type Mega pour les échantillons de taille moyenne à grande
Marque:  Kartell™ 0292503
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10053011
  • 273.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 01-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Marquage CE, certification IVD
  • Type Mega
  • Couvercle de fermeture Clipon pouvant être facilement retiré
  • Spécification
    Spécification
    Blanc
    40 mm
    28 mm
    Polyoxyméthylène (POM)