Learn More
Bel Art™ Racks pour flacons de culture tissulaire
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
5
12
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ces racks en PP maintiennent des flacons de culture tissulaire de 25 ml, 75 ml, 50 à 75 ml, oi 250 à 260 ml ou de taille équivalente en position verticale
- Les trous rectangulaires dans les plaques supérieure et centrale stabilisent les flacons pour éviter qu’ils ne basculent
- Pour organiser facilement les flacons afin d’améliorer le traitement et éviter les erreurs lors de la collecte de milieux usés, du changement de milieu, du lavage de la monocouche cellulaire, de la trypsinisation et de l’ensemencement de cellules
- Les poignées à chaque extrémité facilitent la manipulation du rack et permettent de transporter les flacons vers l’incubateur en toute sécurité
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour flacons |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | White |
| Capacité | Flacons (12) |
| Matériau | PP |
| Positions | 12 |
| Forme | Rectangular |
| Étagères | 3 niveaux |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |