missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure de tiotropium
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromure de tiotropium |
| Quantité | 1 g |
| Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : légèrement soluble. |
| Point de fusion | 218,0°C à 220,0°C |
| Poids de la formule | 472,41 |
| Clé InChI | DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1 |
| Nom IUPAC | (1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 472.41 |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu