missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution métallique étalon d’étain 10,000ppm, pour ICP, solution HCl 1M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | 133862 |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tin Standard Metal Solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'