Learn More
Grenaille d’étain, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
153.77€ - 1710.51€
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11391618
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011010.14
25 g
153.77€
25g
11381618
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011010.22
100 g
449.24€
100g
11371618
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011010.36
500 g
1710.51€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
étain
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Spécification
Tin
7440-31-5
99.999% (Metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
étain
5352426
Odorless
Argent à gris
Silver Gray shot
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Bille, 3 mm (0,1 po)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante