Learn More
Oxyde d’étain, dopé à l’antimoine, précurseur polymérique, oxyde ≈ 30 wt %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364727
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Utilisé dans les électrodes électriques transparentes
Used in transparent electrical conducting electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1332-29-2
Numéro MDL MFCD00011244
Synonyme Antimony doped tin oxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin oxide
Note relative au nom Antimony doped, Polymeric precursor
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%
Densité 1.61 g/mL