Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tin(IV) oxide |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | SnO2 |
| Merck Index | 15,8905 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids |
| Poids de la formule | 150.69 |
| Pourcentage de pureté | 98.5% min. (metals basis) |
| Qualité | Pures |
| Gravité spécifique | 6.95 |
| Densité | 6.9500g/mL |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction