Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin(IV) oxide |
Note relative au nom | 99.9% |
Couleur | Blanc à gris |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
Formule linéaire | SnO2 |
Merck Index | 15, 8905 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids |
Poids de la formule | 150.69 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tin(IV) oxide
Nom du produit
Oxyde d’étain(IV), 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu