Learn More
Isopropoxyde d’étain(IV), 99 % (à base de métaux), 10 % M/V dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406955
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Tin(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of tin oxide nanoparticles, thin films, indium tin oxide (ITO) films , which shows desired electrochemical and conducting properties. Doped tin oxide nanoparticles and thin films find application as gas sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-61-8
Formule moléculaire C12H32O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 359.094
Numéro MDL MFCD00145408
Clé InChI VUDAJANAMZGVOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin iv isopropoxide, tin tetraisopropoxide, acmc-20aji2, tin 4+ tetrapropan-2-olate, tin 4+ ion tetrakis propan-2-olate, tin 4+ tetrakis propan-2-olate
CID PubChem 85354423
Nom IUPAC Propan-2-ol ; Étain
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin (IV) isopropoxide
Couleur Incolore
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Sn[OCH(CH3)2]4
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3274
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones and esters.
Poids de la formule 355.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide