Learn More
Iodure d’étain(IV), 99+ %,-10 de maille, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677074
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-47-8
Formule moléculaire H4I4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 630.36
Numéro MDL MFCD00036272
Clé InChI ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
CID PubChem 24631
Nom IUPAC tétraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spécification
Point d’ébullition 364°C
Nom chimique ou matériau Tin(IV) iodide
Point de fusion 144°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire SnI4
Merck Index 15, 8904
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide
Poids de la formule 626.31
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin(IV) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.