Learn More
Fluorure d’étain(IV), 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Catalyseur de Friedel-Crafts
105.53€ - 416.07€
Identifiants chimiques
CAS 7783-62-2
Numéro MDL MFCD00042541
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322158
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.04
2 g
105.53€
2g
11332158
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.09
10 g
416.07€
10g
Description
Description
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-62-2
MFCD00042541
Spécification
Tin(IV) fluoride
7783-62-2
(Base des métaux)
UN2923
194.68
Moisture sensitive
705°C (sublimation)
Cristalline
MFCD00042541
14,8776
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-016-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante